1-Methyl-1H-indazole-7-boronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: (1-Methyl-1H-indazol-7-yl)boronic acid
OR30588-1G OR30588-250MG
APOSOR30588-1GEA 1650 NOK
APOSOR30588-1G APOSOR30588-250MG
1-Methyl-1H-indazole-7-boronic acid
1-Methyl-1H-indazole-7-boronic acid
Formel: C₈H₉BN₂O₂
MW: 175,9803 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD09870054
CAS-nummer: 1001907-59-0