7-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR30603-1G OR30603-250MG
APOSOR30603-1GEA 680 NOK
APOSOR30603-1G APOSOR30603-250MG
7-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine
7-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine
Formel: C₇H₅BrN₂
MW: 197,03 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD07778353
CAS-nummer: 808744-34-5