(5-Methylpyridin-2-yl)methanamine
Leverandør: Apollo Scientific
Danger
OR306469-1G OR306469-500MG OR306469-5G
APOSOR306469-1GEA 2125 NOK
APOSOR306469-1G APOSOR306469-500MG APOSOR306469-5G
(5-Methylpyridin-2-yl)methanamine
(5-Methylpyridin-2-yl)methanamine
Formel: C₇H₁₀N₂
MW: 122,1677 g/mol
Kokepunkt: 102…105 °C/12mmHg
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD08752541
CAS-nummer: 45715-08-0
FN: 2810
ADR: 6.1,III