6-Oxaspiro[2.5]octane-1-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
OR306524-100MG OR306524-1G OR306524-250MG
APOSOR306524-100MGEA 1325 NOK
APOSOR306524-100MG APOSOR306524-1G APOSOR306524-250MG
6-Oxaspiro[2.5]octane-1-carboxylic acid
6-Oxaspiro[2.5]octane-1-carboxylic acid
Formel: C₈H₁₂O₃
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD16744613
CAS-nummer: 909406-73-1