Fmoc-Hyp-OH 98%
Leverandør: Apollo Scientific
OR307070-100G OR307070-25G
APOSOR307070-100GEA 2550 NOK
APOSOR307070-100G APOSOR307070-25G
Fmoc-Hyp-OH 98%
Fmoc-Hyp-OH
Formel: C₂₀H₁₉NO₅
MW: 353,374 g/mol
Smeltepunkt: 189…193 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00151929
CAS-nummer: 88050-17-3