Boc-D-Pro-OH 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: (2R)-1-[(tert-butoxy)carbonyl]pyrrolidine-2-carboxylic acid, N-Boc-D-proline
OR307074-500G
APOSOR307074-500GEA 2050 NOK
APOSOR307074-500G
Boc-D-Pro-OH 97%
Boc-D-Pro-OH
Formel: C₁₀H₁₇NO₄
MW: 215,25 g/mol
Smeltepunkt: 134…137 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00063226
CAS-nummer: 37784-17-1