1-(Tetrahydropyranyl)-1H-indazole-5-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR30728-100MG OR30728-250MG
APOSOR30728-100MGEA 520 NOK
APOSOR30728-100MG APOSOR30728-250MG
1-(Tetrahydropyranyl)-1H-indazole-5-carboxylic acid
1-(Tetrahydropyranyl)-1H-indazole-5-carboxylic acid
Formel: C₁₃H₁₄N₂O₃
MW: 246,27 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD09870060
CAS-nummer: 1000576-28-2