1H-Indazol-7-ol
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 7-Hydroxy-1H-indazole
OR30730-1G OR30730-5G OR30730-10G
APOSOR30730-1GEA 340 NOK
APOSOR30730-1G APOSOR30730-5G APOSOR30730-10G
1H-Indazol-7-ol
1H-Indazol-7-ol
Formel: C₇H₆N₂O
MW: 134,1400 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00464298
CAS-nummer: 81382-46-9