1H-Indazole-5-carbonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR30733-1G OR30733-250MG
APOSOR30733-1GEA 895 NOK
APOSOR30733-1G APOSOR30733-250MG
1H-Indazole-5-carbonitrile
1H-Indazole-5-carbonitrile
Formel: C₈H₅N₃
MW: 143,1454 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD04973397
CAS-nummer: 74626-47-4