1H-Indazole-6-boronic acid pinacol ester 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 6-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-indazole
OR30736-1G OR30736-5G
APOSOR30736-1GEA 540 NOK
APOSOR30736-1G APOSOR30736-5G
1H-Indazole-6-boronic acid pinacol ester 97%
1H-Indazole-6-boronic acid pinacol ester
Formel: C₁₃H₁₇BN₂O₂
MW: 244,0973 g/mol
Smeltepunkt: 134…140 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD07368067
CAS-nummer: 937049-58-6