6-Bromo-3-methyl-1H-indazole
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR30741-1G OR30741-250MG OR30741-5G
APOSOR30741-1GEA 915 NOK
APOSOR30741-1G APOSOR30741-250MG APOSOR30741-5G
6-Bromo-3-methyl-1H-indazole
6-Bromo-3-methyl-1H-indazole
Formel: C₈H₇BrN₂
MW: 211,0600 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD08272244
CAS-nummer: 7746-27-2