4-Chloro-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 4-Chloro-5-azaindole
OR30747-5G OR30747-10G
APOSOR30747-5GEA 2125 NOK
APOSOR30747-5G APOSOR30747-10G
4-Chloro-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine 95%
4-Chloro-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine
Formel: C₇H₅ClN₂
MW: 152,5810 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD07781160
CAS-nummer: 60290-21-3