4-Bromo-1-methylindolin-2-one
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR30753-1G OR30753-250MG
APOSOR30753-1GEA 7500 NOK
APOSOR30753-1G APOSOR30753-250MG
4-Bromo-1-methylindolin-2-one
4-Bromo-1-methylindolin-2-one
Formel: C₉H₈BrNO
MW: 226,08 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD10699229
CAS-nummer: 884855-68-9