2-Amino-4-oxazolecarboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
OR30773-1G OR30773-250MG OR30773-500MG OR30773-2.5G OR30773-5G
APOSOR30773-1GEA 3075 NOK
APOSOR30773-1G APOSOR30773-250MG APOSOR30773-500MG APOSOR30773-2.5G APOSOR30773-5G
2-Amino-4-oxazolecarboxylic acid
2-Amino-4-oxazolecarboxylic acid
Formel: C₄H₄N₂O₃
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD09864918
CAS-nummer: 944900-52-1