7-Chloro-2,4-dimethylquinoline
Leverandør: Apollo Scientific
OR307822-1G OR307822-5G
APOSOR307822-1GEA 3600 NOK
APOSOR307822-1G APOSOR307822-5G
7-Chloro-2,4-dimethylquinoline
7-Chloro-2,4-dimethylquinoline
Formel: C₁₁H₁₀ClN
Lagringstemperatur: Romtemperatur
CAS-nummer: 88499-96-1