5-(4-Morpholinyl)-2-nitroaniline
Leverandør: Apollo Scientific
OR30783-1G OR30783-5G
APOSOR30783-1GEA 1175 NOK
APOSOR30783-1G APOSOR30783-5G
5-(4-Morpholinyl)-2-nitroaniline
5-(4-Morpholinyl)-2-nitroaniline
Formel: C₁₀H₁₃N₃O₃
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00511844
CAS-nummer: 54998-00-4