2,4-Dichloro-6-methylpyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR30785-1G OR30785-5G
APOSOR30785-1GEA 325 NOK
APOSOR30785-1G APOSOR30785-5G
2,4-Dichloro-6-methylpyridine
2,4-Dichloro-6-methylpyridine
Formel: C₆H₅Cl₂N
MW: 162,01 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD08669834
CAS-nummer: 42779-56-6