2,5,7-Trimethylquinoline
Leverandør: Apollo Scientific
OR307877-1G OR307877-5G
APOSOR307877-1GEA 3600 NOK
APOSOR307877-1G APOSOR307877-5G
2,5,7-Trimethylquinoline
2,5,7-Trimethylquinoline
Formel: C₁₂H₁₃N
Lagringstemperatur: Romtemperatur
CAS-nummer: 102871-67-0