2-Chloro-3,6-dimethylquinoline
Leverandør: Apollo Scientific
OR307901-1G OR307901-5G
APOSOR307901-1GEA 3200 NOK
APOSOR307901-1G APOSOR307901-5G
2-Chloro-3,6-dimethylquinoline
2-Chloro-3,6-dimethylquinoline
Formel: C₁₁H₁₀ClN
Lagringstemperatur: Romtemperatur
CAS-nummer: 132118-28-6