3-Bromo-2-hydroxybenzoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR30793-1G OR30793-5G OR30793-250MG
APOSOR30793-1GEA 305 NOK
APOSOR30793-1G APOSOR30793-5G APOSOR30793-250MG
3-Bromo-2-hydroxybenzoic acid
3-Bromo-2-hydroxybenzoic acid
Formel: C7H5BrO3
MW: 217,0200 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD03265705
CAS-nummer: 3883-95-2