4-Chloro-2,5,7-trimethylquinoline
Leverandør: Apollo Scientific
OR307960-1G OR307960-5G
APOSOR307960-1GEA 3700 NOK
APOSOR307960-1G APOSOR307960-5G
4-Chloro-2,5,7-trimethylquinoline
4-Chloro-2,5,7-trimethylquinoline
Formel: C₁₂H₁₂ClN
Lagringstemperatur: Romtemperatur
CAS-nummer: 63136-64-1