4-Chloro-2,7,8-trimethylquinoline
Leverandør: Apollo Scientific
OR307962-1G OR307962-5G
APOSOR307962-1GEA 3700 NOK
APOSOR307962-1G APOSOR307962-5G
4-Chloro-2,7,8-trimethylquinoline
4-Chloro-2,7,8-trimethylquinoline
Formel: C₁₂H₁₂ClN
Lagringstemperatur: Romtemperatur
CAS-nummer: 78509-29-2