4-Chloro-5,7-dimethylquinoline
Leverandør: Apollo Scientific
OR307963-1G OR307963-5G
APOSOR307963-1GEA 3700 NOK
APOSOR307963-1G APOSOR307963-5G
4-Chloro-5,7-dimethylquinoline
4-Chloro-5,7-dimethylquinoline
Formel: C₁₁H₁₀ClN
Lagringstemperatur: Romtemperatur
CAS-nummer: 352205-97-1