4-Chloro-8-methoxy-2-methylquinoline
Leverandør: Apollo Scientific
Danger
OR307971-5G
APOSOR307971-5GEA 1200 NOK
APOSOR307971-5G
4-Chloro-8-methoxy-2-methylquinoline
4-Chloro-8-methoxy-2-methylquinoline
Formel: C₁₁H₁₀ClNO
MW: 207,66 g/mol
Smeltepunkt: 80…85 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00272401
CAS-nummer: 64951-58-2
FN: 2811
ADR: 6.1,III