Oxetan-3-ylmethanol 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Danger
Synonymer: 3-(Hydroxymethyl)oxetane, 3-Oxetanemethanol, Oxetan-3-ylmethanol
OR308006-1G OR308006-5G
APOSOR308006-1GEA 500 NOK
APOSOR308006-1G APOSOR308006-5G
Oxetan-3-ylmethanol 96%
Oxetan-3-ylmethanol
Formel: C₄H₈O₂
MW: 88,11 g/mol
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD17015894
CAS-nummer: 6246-06-6