1-Boc-3-(iodomethyl)azetidine
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: N-Boc-3-(iodomethyl)azetidine, tert-Butyl 3-(iodomethyl)azetidine-1-carboxylate
OR308023-1G OR308023-5G
APOSOR308023-1GEA 305 NOK
APOSOR308023-1G APOSOR308023-5G
1-Boc-3-(iodomethyl)azetidine
1-Boc-3-(iodomethyl)azetidine
Formel: C₉H₁₆INO₂
MW: 297,136 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD09951816
CAS-nummer: 253176-94-2