2-(1-tert-Butoxycarbonylazetidin-3-yl)acetic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 2-[1-Boc-azetidin-3-yl]acetic acid, 2-[1-(tert-Butoxycarbonyl)azetidin-3-yl]acetic acid
OR308024-25G
APOSOR308024-25GEA 1125 NOK
APOSOR308024-25G
2-(1-tert-Butoxycarbonylazetidin-3-yl)acetic acid
2-(1-tert-Butoxycarbonylazetidin-3-yl)acetic acid
Formel: C₁₀H₁₇NO₄
MW: 215,25 g/mol
Kokepunkt: 341,6 °C/ 760mmHg
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD02179028
CAS-nummer: 183062-96-6