Imidazo[1,2-b]pyridazine-6-carboxylic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
OR308080-1G OR308080-250MG OR308080-5G
APOSOR308080-1GEA 9125 NOK
APOSOR308080-1G APOSOR308080-250MG APOSOR308080-5G
Imidazo[1,2-b]pyridazine-6-carboxylic acid 98%
Imidazo[1,2-b]pyridazine-6-carboxylic acid
Formel: C₇H₅N₃O₂
MW: 163,1300 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD11044772
CAS-nummer: 769109-13-9