3H-Imidazo[4,5-c]pyridine-4-carboxylic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
OR308082-1G OR308082-500MG OR308082-5G
APOSOR308082-1GEA 8925 NOK
APOSOR308082-1G APOSOR308082-500MG APOSOR308082-5G
3H-Imidazo[4,5-c]pyridine-4-carboxylic acid 97%
3H-Imidazo[4,5-c]pyridine-4-carboxylic acid
Formel: C₇H₅N₃O₂
MW: 163,14 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD18803553
CAS-nummer: 933728-33-7