cis-tert-Butyl-N-(3-aminocyclobutyl)carbamate
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: cis-tert-Butyl 3-aminocyclobutanecarbamate
OR308090-100MG OR308090-1G OR308090-250MG
APOSOR308090-100MGEA 1125 NOK
APOSOR308090-100MG APOSOR308090-1G APOSOR308090-250MG
cis-tert-Butyl-N-(3-aminocyclobutyl)carbamate
cis-tert-Butyl-N-(3-aminocyclobutyl)carbamate
Formel: C₉H₁₈N₂O₂
MW: 186,26 g/mol
Smeltepunkt: 111…112 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD11099896
CAS-nummer: 1212395-34-0