(S)-Morpholin-3-ylmethanol hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR308126-1G OR308126-250MG
APOSOR308126-1GEA 735 NOK
APOSOR308126-1G APOSOR308126-250MG
(S)-Morpholin-3-ylmethanol hydrochloride
(S)-Morpholin-3-ylmethanol hydrochloride
Formel: C₅H₁₂ClNO₂
MW: 153,6073 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD12547468
CAS-nummer: 218594-79-7