(S)-Morpholine-3-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
OR308162-1G OR308162-5G
APOSOR308162-1GEA 1550 NOK
APOSOR308162-1G APOSOR308162-5G
(S)-Morpholine-3-carboxylic acid
(S)-Morpholine-3-carboxylic acid
Formel: C₅H₉NO₃
Lagringstemperatur: Romtemperatur
CAS-nummer: 106825-79-0