(S)-3-Methylmorpholine
Leverandør: Apollo Scientific
Danger
OR308174-1G OR308174-5G OR308174-25G
APOSOR308174-1GEA 875 NOK
APOSOR308174-1G APOSOR308174-5G APOSOR308174-25G
(S)-3-Methylmorpholine
(S)-3-Methylmorpholine
Formel: C₅H₁₁NO
MW: 101,1469 g/mol
Kokepunkt: 133…136 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD03840369
CAS-nummer: 350595-57-2
FN: 1760
ADR: 8,III