(R)-3-Methylmorpholine
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR308175-1G OR308175-5G OR308175-10G
APOSOR308175-1GEA 270 NOK
APOSOR308175-1G APOSOR308175-5G APOSOR308175-10G
(R)-3-Methylmorpholine
(R)-3-Methylmorpholine
Formel: C₅H₁₁NO
MW: 101,1469 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD10698482
CAS-nummer: 74572-04-6