6-(Bromomethyl)-1H-indazole hydrobromide
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR30833-250MG OR30833-100MG
APOSOR30833-250MGEA 1675 NOK
APOSOR30833-250MG APOSOR30833-100MG
6-(Bromomethyl)-1H-indazole hydrobromide
6-(Bromomethyl)-1H-indazole hydrobromide
Formel: C8H8Br2N2
MW: 291,97 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD14586465
CAS-nummer: 368426-63-5