1-Benzyl 3-methyl azetidine-1,3-dicarboxylate 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 1-Benzyloxycarbonyl-3-azetidinecarboxylic acid methyl ester, Methyl 1-Cbz-azetidine-3-carboxylate
OR309031-25G OR309031-5G
APOSOR309031-25GEA 2550 NOK
APOSOR309031-25G APOSOR309031-5G
1-Benzyl 3-methyl azetidine-1,3-dicarboxylate 97%
1-Benzyl 3-methyl azetidine-1,3-dicarboxylate
Formel: C₁₃H₁₅NO₄
MW: 249,262 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD11110708
CAS-nummer: 757239-60-4