tert-Butyl-2-(aminomethyl)azetidine-1-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 2-Aminomethyl-azetidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, tert-Butyl 2-(aminomethyl)azetidine-1-carboxylate
OR309032-1G OR309032-250MG
APOSOR309032-1GEA 6225 NOK
APOSOR309032-1G APOSOR309032-250MG
tert-Butyl-2-(aminomethyl)azetidine-1-carboxylate
tert-Butyl-2-(aminomethyl)azetidine-1-carboxylate
Formel: C₉H₁₈N₂O₂
MW: 186,26 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD08544502
CAS-nummer: 939760-37-9