3-Bromomethyl-3-methyloxetane
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 2-(Bromomethyl)-2-methyl-1,3-epoxypropane, 3-(Bromomethyl)-3-methyloxetane
OR309052-1G OR309052-5G
APOSOR309052-1GEA 325 NOK
APOSOR309052-1G APOSOR309052-5G
3-Bromomethyl-3-methyloxetane
3-Bromomethyl-3-methyloxetane
Formel: C₅H₉BrO
MW: 165,04 g/mol
Kokepunkt: 162 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD02684290
CAS-nummer: 78385-26-9