2-(Oxetan-3-yl)ethanol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR309064-1G OR309064-250MG
APOSOR309064-1GEA 7075 NOK
APOSOR309064-1G APOSOR309064-250MG
2-(Oxetan-3-yl)ethanol 97%
2-(Oxetan-3-yl)ethanol
Formel: C₅H₁₀O₂
MW: 102,13 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD17215859
CAS-nummer: 251922-46-0