3-Methyl-3-oxetanemethanol
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 3-Methyl-3-oxethanemethanol
OR309068-100G OR309068-25G OR309068-500G
APOSOR309068-100GEA 590 NOK
APOSOR309068-100G APOSOR309068-25G APOSOR309068-500G
3-Methyl-3-oxetanemethanol
3-Methyl-3-oxetanemethanol
Formel: C₅H₁₀O₂
MW: 102,13 g/mol
Kokepunkt: 78…80 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00010273
CAS-nummer: 3143-02-0