3-Methyloxetan-3-ol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Danger
Synonymer: 3-Hydroxy-3-methyloxetane
OR309102-1G OR309102-5G
APOSOR309102-1GEA 1700 NOK
APOSOR309102-1G APOSOR309102-5G
3-Methyloxetan-3-ol 97%
3-Methyloxetan-3-ol
Formel: C₄H₈O₂
MW: 88,11 g/mol
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD18909291
CAS-nummer: 162816-08-2