D-β-Proline 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: (R)-Pyrrolidine-3-carboxylic acid, H-D-β-Pro-OH
OR309146-1G OR309146-5G
APOSOR309146-1GEA 1725 NOK
APOSOR309146-1G APOSOR309146-5G
D-β-Proline 97%
D-beta-Proline
Formel: C₅H₉NO₂
MW: 115,13 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD08272856
CAS-nummer: 72580-54-2