(S)-Pyrrolidin-3-ylmethanol
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR309159-1G OR309159-5G
APOSOR309159-1GEA 1375 NOK
APOSOR309159-1G APOSOR309159-5G
(S)-Pyrrolidin-3-ylmethanol
(S)-Pyrrolidin-3-ylmethanol
Formel: C₅H₁₁NO
MW: 101,15 g/mol
Kokepunkt: 165…171 °C
Tetthet: 0,979 g/cm³ (25 °C)
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD09260722
CAS-nummer: 110013-19-9