6-Methoxy-2-methylquinoline-3-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
OR309215-1G OR309215-5G
APOSOR309215-1GEA 3900 NOK
APOSOR309215-1G APOSOR309215-5G
6-Methoxy-2-methylquinoline-3-carboxylic acid
6-Methoxy-2-methylquinoline-3-carboxylic acid
Formel: C₁₂H₁₁NO₃
MW: 217,23 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00841563
CAS-nummer: 88752-76-5