Ethyl-6-methoxy-2-methylquinoline-3-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: 6-Methoxy-2-methylquinoline-3-carboxylic acid ethyl ester, Ethyl 6-methoxy-2-methylquinoline-3-carboxylate
OR309216-1G
APOSOR309216-1GEA 4275 NOK
APOSOR309216-1G
Ethyl-6-methoxy-2-methylquinoline-3-carboxylate
Ethyl-6-methoxy-2-methylquinoline-3-carboxylate
Formel: C₁₄H₁₅NO₃
MW: 245,28 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD01604297
CAS-nummer: 86210-92-6