4-Pyrrolidin-1-ylpyridin-2-amine
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 4-(Pyrrolidin-1-yl)pyridin-2-amine, 2-Amino-4-(pyrrolidin-1-yl)pyridine
OR30944-1G
APOSOR30944-1GEA 4425 NOK
APOSOR30944-1G
4-Pyrrolidin-1-ylpyridin-2-amine
4-Pyrrolidin-1-ylpyridin-2-amine
Formel: C₉H₁₃N₃
MW: 163,22 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD08062967
CAS-nummer: 722550-01-8