2-Butyl-1,3-benzoxazol-5-amine
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 5-Amino-2-(but-1-yl)-1,3-benzoxazole
OR30963-10G OR30963-1G
APOSOR30963-10GEA 0 NOK
APOSOR30963-10G APOSOR30963-1G
2-Butyl-1,3-benzoxazol-5-amine
2-Butyl-1,3-benzoxazol-5-amine
Formel: C₁₁H₁₄N₂O
Lagringstemperatur: Romtemperatur
CAS-nummer: 885949-91-7