4-tert-Butylpyrimidin-2-amine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR310038-1G
APOSOR310038-1GEA 0 NOK
APOSOR310038-1G
4-tert-Butylpyrimidin-2-amine 95%
4-tert-Butylpyrimidin-2-amine
Formel: C₈H₁₃N₃
Smeltepunkt: 126…128 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD01646229
CAS-nummer: 17321-94-7