3-Methylquinoxaline-2-carboxylic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 3-Methyl-2-quinoxalinecarboxylic acid
OR310133-1G OR310133-250MG
APOSOR310133-1GEA 2000 NOK
APOSOR310133-1G APOSOR310133-250MG
3-Methylquinoxaline-2-carboxylic acid 95%
3-Methylquinoxaline-2-carboxylic acid
Formel: C₁₀H₈N₂O₂
MW: 188,19 g/mol
Smeltepunkt: 155 °C (dec.)
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD03840415
CAS-nummer: 74003-63-7