Methyl (2S)-1-(3,3-dimethyl-2-oxopentanoyl)pyrrolidine-2-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR310146-1G OR310146-500MG
APOSOR310146-1GEA 1500 NOK
APOSOR310146-1G APOSOR310146-500MG
Methyl (2S)-1-(3,3-dimethyl-2-oxopentanoyl)pyrrolidine-2-carboxylate
Methyl (2S)-1-(3,3-dimethyl-2-oxopentanoyl)pyrrolidine-2-carboxylate
Formel: C₁₃H₂₁NO₄
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD02179273
CAS-nummer: 186268-77-9